Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™-96 Fecal DNA Kit
The FastDNA-96™ Fecal DNA Kit quickly and efficiently isolates inhibitor-free, PCR-ready genomic DNA from stool samples (i.e. humans, primates, birds, rodents, cattle, canine, feline, porcine, etc.).
Marca:  MP Biomedicals™ 119696400
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.68000kg
Codice prodotto. 15202880
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
The FastDNA-96™ Fecal DNA Kit isolates bacterial, protist, or host DNA from up to 80mg of wet or dry stool, and even from caecum samples, through a purification process that eliminates PCR inhibitors. Fecal microbes, fungi, parasites, and other stool organisms are first lysed in approximately 60 seconds with the FastPrep-96™ Instrument