Learn More
MP Biomedicals™ FastDNA™ Kit
FastDNA™ Kit quickly and efficiently isolates high quality genomic DNA from plants, animals, bacteria, yeast, algae, and fungi.
Marca: MP Biomedicals™ 116540400
452.54 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Uses Lysing Matrix A (garnet and 1 1/4 inch ceramic bead) for cell lysis and a silica-based method for the purification process.
- Lysing Matrix A and 3 different chaotropic buffers are provided for the homogenization of a wide variety of sample types (plant and animal tissues, cultured cells, bacteria, yeast, fungi, insects, etc.).
- DNA is released within 40 seconds, and is purified by a silica-based procedure.
- Eluted DNA is ready for digestion, electrophoresis, PCR and any other desired application.
Specifica
Kit | |
Used to isolate DNA from virtually any source | |
100 Preps |
Bacteria (Gram +/-), Animal Tissues, Fungi, Plants, Yeast, Algae, Cultured Cells, Insects | |
Lysing Matrix A 100 2 mL tubes, 1/4 Ceramic Spheres 100 spheres, Binding Matrix 66 mL, Concentrated SEWS-M 12 mL, DES 25 mL, CLS VF 90 mL, PPS 25 mL, CLS-TC 110 mL, CLS-Y 110 mL | |
FastDNA Kit |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H301-Tossico se ingerito.
- H302 + H312 + H332-Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.,IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/soccorritore,IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/soccorritore
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/soccorritore,IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/soccorritore
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.,IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P330-Sciacquare la bocca.,Sciacquare la bocca.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico soccorritore.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in in conformità con lenormative locali /regionali / nazionali / internazionali..
- P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acetic acid
Research Use Only (RUO). Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.