Learn More
MP Biomedicals™ FastPROTEIN™ BlueMatrix
FastPROTEIN™ BlueMatrix Kit designed for the rapid extraction of proteins from gram (+/-) bacteria in a few seconds.
323.00€
Specifica
Product Type Blue matrix kit
Include Matrix B, 0.1 mm Zirconium Silicate, Tubes
Content And Storage 15°C to 30°C
Capacità 2 mL
Da utilizzare con (applicazione) Rapid isolation and purification of Protein from bacterial cultures
Visualizza altre specifiche
Requires: FastPrep™ Instrument or alternative high speed disruptor, Microcentrifuge that can freely spin 2.0 mL tubes, Microcentrifuge tubes (2.0 mL and 1.5 mL), 1x PBS or Desired Lysis Buffer
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11452400
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116550400
50 Preps
323.00€
pezzi 50
Spedizione stimata: 07-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Kit or Assay Type: Protein Isolation, Mini-prep
  • Molecule to be Enriched: Proteins
  • Sample Type: Bacteria, Gram +/-
  • Tube Size: 2 mL
  • Matrix Composition: Matrix B, 0.1 mm zirconium silicate
Specifica
Specifica
Blue matrix kit
15°C to 30°C
Rapid isolation and purification of Protein from bacterial cultures
Matrix B, 0.1 mm Zirconium Silicate, Tubes
2 mL
FastProtein Blue Matrix
Documenti
Product Certifications
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.