Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean™ Turbo Kit for PCR
Geneclean™ Turbo Kit optimized for PCR purification of DNA fragments of sizes 100 bp to 10 kb.
221.00€
Specifica
Tipo di campione | Post amplification PCR reaction mixture (oil-free) |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Isolation of DNA from PCR reactions, removal of primers, Nucleotides, Enzymes, Mineral Oil, salts and other impurities from DNA samples |
Include | GeneClean™ Turbo™ Salt Solution, Wash Solution, Cartridges, Catch Tubes and Elution Solution |
Volume del campione | Up to 100 μL PCR Reaction Solution |
Sample Source | Gels and Solutions |
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | N. di reazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11333129
|
MP Biomedicals™
111103400 |
100 Preps |
221.00€
100 preparazioni |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Ready for direct use
- Removes primers, nucleotides, enzymes, mineral oil, salts, and other impurities
- Applications: DNA Clean-up
Specifica
Post amplification PCR reaction mixture (oil-free) | |
GeneClean™ Turbo™ Salt Solution, Wash Solution, Cartridges, Catch Tubes and Elution Solution | |
Gels and Solutions |
Isolation of DNA from PCR reactions, removal of primers, Nucleotides, Enzymes, Mineral Oil, salts and other impurities from DNA samples | |
Up to 100 μL PCR Reaction Solution |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH032-A contatto con acidi libera gas molto tossici.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidine thiocyanate
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.