Learn More
MP Biomedicals™ Glucose Oxidase
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 kU
250 kU
50 kU
500 kU
Dimensione della confezione:
10ku
250ku
500ku
50ku
Descrizione
Type X. Activity: >100U/mg. Unit Definition: one unit oxidizes 1.0μmol of β-D-glucose to D-gluconic acid and H2O2 per minute at 35°C, pH 5.1.
Specifica
Specifica
| Concentrazione | >100 U/mg |
| Colore | Yellow |
| pH | 4 to 7 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Glucose Oxidase can be utilized in the enzymatic determination of D-glucose in solution |
| Content And Storage | -20°C |
| Sorgente | Aspergillus niger |
| Quantità | 50 kU |
| Product Type | Glucose Oxidase |
| Peso molecolare | ≈160000 |
| Inibitori | Ag+, Hg2+, Cu2+ , 4-chloromercuribenzoate, 50% D-arabinose |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- glucose oxidase
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: glucose oxidase