missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Goat Serum: Normal Pool, Lyophilized, Sterile Filtered
Sterile, filtered, Lyophilized Serum
Marca: MP Biomedicals™ 08642921
146.48 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Specifica
2° to 8°C | |
Goat Serum | |
Sterile | |
Immunocytochemistry and blocking |
Goat | |
50 mL | |
Filtration | |
Yes |