Learn More
MP Biomedicals™ LB Medium, Lennox, Powdered
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
454 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
454g
Descrizione
Formulation
- Use 20g powder per liter
- Contents/L: 10g tryptone, 5g yeast extract, 5g NaCl
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Molecular biology Certified™ |
| Content And Storage | 15°C to 30°C |
| Forma | Powder |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulazione | Tryptone 10g/L, Yeast extract 5g/L, NaCl 5g/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For growth of bacteria |
| Quantità | 454 g |