missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Linbro™ Microplate Sealer

Codice prodotto. 15702432 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
N. per confezione:
100
1000
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15702432

Marca: MP Biomedicals™ 0976401C2

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with multi-well plates and tissue culture plates

  • Easy application and removal for all microplates for both short- and long-term storage Provide tight seal to minimize evaporation and condensation
  • Suitable for use between -16 °C and 38 °C
  • Transparent tape and is not pierceable
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore Clear
Materiale Acetate
Sterilità Non-sterile
N. per confezione 1000
Da utilizzare con (applicazione) Used for multi-well plates and tissue culture plates
Product Type Microplate Sealer
Temperature Range (Metric) -16°C to +38°C
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato