missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ LSM™ Lymphocyte Separation Medium

LSM™ Lymphocyte Separation Medium is a high performance density gradient medium for monocyte separation.

Marca:  MP Biomedicals™ 0850494

243.76 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.


Codice prodotto. 11453656

  • 262.00€ / 500mL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • LSM is a sterile-filtered solution of a sucrose polymer and diatrizoate salts
  • Formulated for isolation of mononuclear cells from defibrinated or heparinized whole human blood
  • One-step centrifugation permits separation of mononuclear lymphocytes from erythrocytes, polynuclear lymphocytes and most platelets
  • Maximum yield of mononuclear cells
  • > 96% cell viability of lymphocytes
  • Easy one-step centrifugation
  • Low endotoxins
  • Autoclave sterilization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

15° to 30°C
Cell Culture Medium
7.23
Liquid
Sterile
5 x 100 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato