Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix C, provette da 2 mL
Lysing Matrix C contains 1 mm silica spheres for lysis of yeast and fungi as well as molds, spores and filamentous algae.
276.00€ - 1880.00€
Specifica
Tipo di profilo Silica Spheres
Content And Storage Store at Room Temperature.
Tipo di campione Yeast, Fungi, Algae
DNasi Dnase-free
Da utilizzare con (apparecchiatura) FastPrep instruments or other bead beaters
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11482410
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116912050
50 x 2 mL Tubes
276.00€
pezzi 50
11492410
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116912100
100 x 2 mL Tubes
435.00€
pezzi 100
11402420
Vedere i documenti
MP Biomedicals™
116912500
500 x 2 mL Tubes
1880.00€
pezzi 500
Descrizione
Descrizione
Lysing Matrix C contains 1 mm silica spheres and can be used with FastPrep instruments or similar bead beater.
  • Tube Size: 2 mL
  • Sample Type: Yeast, fungi, mold, spores and filamentous algae
  • Bead Type: 1 mm silica spheres
Specifica
Specifica
Silica Spheres
Yeast, Fungi, Algae
FastPrep instruments or other bead beaters
Lysing Matrix C
Store at Room Temperature.
Dnase-free
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
Rnase-free
Documenti
Product Certifications
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.