Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix G
Lysing Matrix G Tubes for optimal lysis used with FastPrep™ instruments.
264.00€ - 361.00€
Specifica
Capacità | 2 mL |
---|---|
Tipo di campione | Spores, Animal Tissues, Fungi, Plants, Yeast |
DNasi | Dnase-free |
Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid isolation and purification, molecular biology, gene expression, microbiological analysis |
Matrix | Lysing matrix G |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11402430
|
MP Biomedicals™
116916050 |
50 x 2 mL Tubes |
264.00€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11412430
|
MP Biomedicals™
116916100 |
100 x 2 mL Tubes |
361.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
Descrizione
Silicon carbide has relatively low density and high strength and hardness, and therefore is effective at breaking tough, hard, or brittle cell membranes. Useful in applications such as isolation of intact organelles, and super-molecular structures where lysis conditions necessitate high impaction but low shearing.
- Impact-resistant 2 mL tube contains 1.6 mm Silicon Carbide particles and 2 mm glass beads
- With brown caps
- Specific Gravity: Silicon Carbide: 3.20; Glass beads: 2.55
- Nucleic Acid Isolation and Purification
Specifica
2 mL | |
Dnase-free | |
Lysing matrix G |
Spores, Animal Tissues, Fungi, Plants, Yeast | |
Nucleic Acid isolation and purification, molecular biology, gene expression, microbiological analysis | |
RNase-free |
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.