Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Y
Lysing Matrix Y Tubes contain 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and are used to lyse yeast, fungi and algae.
Marca:  MP Biomedicals™ 116960500
1487.71 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15282840
  • 1615.00€ / pezzi 500
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Lysing Matrix Y tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. The yttria-stabilized zirconium oxide beads have a high density and hardness for cracking tough cell walls, yet a smooth surface for minimizing shearing.
  • Tube size: 2 mL
  • Samples types: Gram (+/-) bacteria, fungal tissue and spores, yeast, molds, filamentous algae and biofilms
  • Matrix composition: 0.5 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Yttria-stabilized Zirconium Oxide
Dnase-free
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization
500 x 2 mL
Yeast, Fungi, Algae
FastPrep instruments or other bead beaters
Lysing Matrix Y
RNase-free
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.