Learn More
MP Biomedicals™ Lysing Matrix Z
Lysing Matrix Z contains 2.0 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads and is used to grind soft animal and plant tissues and insects.
Marca: MP Biomedicals™ 116961050
233.92 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Lysing Matrix Z tubes can be used with FastPrep instruments or similar bead beaters. They are ideal for lysis of animal and plant tissue and whole insects. Lysing Matrix Z is an alternative to the very aggressive Lysing Matrix A for applications such as RNA and protein isolation from very tough tissue.
- Tube size: 2 mL
- Samples types: Animal tissue, plant tissue, tough stems, roots, seeds, whole insects
- Matrix composition: 2 mm diameter yttria-stabilized zirconium oxide beads
Specifica
Yttria-stabilized Zirconium Oxide | |
Dnase-free | |
Nucleic Acid Isolation and Purification, Homogenization | |
50 x 2 mL | |
Less than 200 mg per prep |
Animal Tissues, Plants, Insects | |
FastPrep instruments or other bead beaters | |
Lysing Matrix Z | |
RNase-free |
Sicurezza e movimentazione
- Lysing Matrix Z, 96-Well Rack (1.2 mL)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Yttria-Stabilized Zirconium Oxide beads
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.