Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Descrizione
Activity: >9000 units/mg protein. Unit Definition: One unit will cause a decrease in A450 of 0.001 per minute at pH 6.24 and 25°C using Micrococcus lysodeikticus as substrate.
- Lyophilized
- Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
- CAS: 9001-63-2
Specifica
Specifica
| Concentrazione | 2X |
| Colore | White |
| pH | 11 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen |
| Content And Storage | 0°C |
| Sorgente | Chicken egg white |
| Quantità | 10 g |
| Product Type | Lysozyme |
| Peso molecolare | 14388 |
| Inibitori | Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Lysozyme
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Lysozyme