Learn More
MP Biomedicals™ Lysozyme from Chicken Egg White
Codice prodotto. p-4397705 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 11374029
Marca: MP Biomedicals™ 0210083405
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
2X crystallized, salt-free and soluble
Activity: >9000 units/mg protein. Unit Definition: One unit will cause a decrease in A450 of 0.001 per minute at pH 6.24 and 25°C using Micrococcus lysodeikticus as substrate.
  • Lyophilized
  • Synonyms: Muramidase, Mucopeptide N-acetylmuramoylhydrolase
  • CAS: 9001-63-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 2X
Colore White
pH 11
Da utilizzare con (applicazione) Lysing E. coli and Streptomycetes for extraction purposes such as extracting group specific Antigen
Content And Storage 0°C
Sorgente Chicken egg white
Quantità 5 g
Product Type Lysozyme
Peso molecolare 14388
Inibitori Surface-active reagents such as Dodecyl Sulfate, Alcohols and Fatty Acids, Imidazole and Indole derivatives are inhibitors via formation of change-transfer complexes
Forma Crystallized, Lyophilized
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lysozyme
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .