Learn More
MP Biomedicals™ Plant Culture Salt Mixtures
Plant Culture Salt Mixtures are for the molecular testing of plants and plant-derived samples for improving the productivity, quality, and disease resistance of plants.
Marca:  MP Biomedicals™ 092633020
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17337479
  • 81.85€ / 10L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ready to use
  • Liquid formulation, prepared according to the original specification, except where noted
  • Available in different pack sizes, ready to use and liquid formulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Powder
Murashige and Skoog Plant Salt Mixture
Solution
10 x 1 L