Learn More
MP Biomedicals™ Purified Whole Serum, Sheep
Suitable for use as a serum protein control in immunoelectrophoresis
Marca:  MP Biomedicals™ 0855992
104.94 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00200kg
Codice prodotto. 11494315
  • 113.42€ / 2mL
Spedizione stimata: 08-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
-20°C
Lyophilized
2 mL
Serum protein control in immunoelectrophoresis, Ouchterlony immunodiffusion, and other immunoprecipitation techniques
Sheep
Sheep Serum
60.2mg/mL