Learn More
MP Biomedicals™ Sheep Serum
Sterile, filtered, Lyophilized Serum
Marca:  MP Biomedicals™ 08642951
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05000kg
Codice prodotto. 11443976
  • 103.77€ / 50mL
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
-20°C
Lyophilized
500 mL
Propagation of long-term cultures of erythrocytic stages of the Theileria uilenbergi intracellular protozoan parasite
Sheep
Sheep Serum
7.2g/dL