Learn More
MP Biomedicals™ Wesson Salt Mixture
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2 kg
10 kg
50 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2kg
50kg
Descrizione
Powdered
Wesson's Salt mixture is designed for the insect diet mixture.
Composition (Ingredient, Amount):
- Calcium Carbonate, 21%
- Copper Sulfate·5H2O, 0.039%
- Ferric Phosphate, 1.47%
- Manganese Sulfate·H2O, 0.02%
- Magnesium Sulfate·7H2O, 9%
- Potassium Aluminum Sulfate, 0.009%
- Potassium Chloride, 12%
- Potassium Phosphate Monobasic, 31%
- Potassium Iodide, 0.005%
- Sodium Chloride, 10.5%
- Sodium Fluoride, 0.057%
- Tricalcium Phosphate, 14.9%
Preparation:
- Make 1 X solution by dissolving 8 g of powder in 1 L of distilled water
Specifica
Specifica
| Product Type | Animal Diet |
| Componenti | Calcium Carbonate 21%, Copper Sulfate.5H2O 0.039%, Ferric Phosphate 1.47%, Man ganese Sulfate.H2O 0.02%, Ma gnesium Sulfate.7H2O 9%, Potassium Aluminum Sulfate 0.009%, Potassium Chloride 12%, Potassium Phosphate Monobasic 31%, Potassium Iodide 0.005%, Sodium Chloride 10.5%, Sodium Fluoride 0.057%, Tricalcium Phosphate 14.9% |
| Formato | Powder |
| Quantità | 2 kg |
| Specie | Rat |
| Requisiti di stoccaggio | 15°C to 30°C |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: ferric phosphate, cupric sulphate pentahydrate