Learn More
MP Biomedicals™ Whole Serum, Goat, Purified, 2mL
Whole Goat Serum with buffer salts
Marca: MP Biomedicals™ 0855984
121.33 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
2° to 8°C | |
Goat Serum | |
0.2 μm filtration | |
Blocking assays, immunohistochemical, immunocytochemical, immunofluorescent applications | |
63.3 mg/mL |
Goat | |
2 mL | |
Delipidated, lyophilized from PBS with Azide | |
Yes |