Learn More
Welch™ MPC 301 Zp, ATEX Cat.2 Diaphragm Pump
Codice prodotto. 10091832 Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Portata:
38 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10091832
Marca: Welch™ 400048104
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use as a backing pump for rotary evaporators, vacuum ovens or gel dryer. Welch Ilmvac™ MPC 301 Zp Diaphragm Pumps are ideal for vacuum filtration, vacuum concentrating, distillation and desiccation.
  • ATEX Cat.2 explosion proof diaphragm pump
  • Manual Vacuum regulator with dial gauge and liquid trap
  • Powerful corrosion resistant diaphragm vacuum pump build-in
  • Maintenance-free drive system and proven long diaphragm life
  • Requires minimal benchtop space due to compact design
  • Analytically pure, oil free vacuum
  • Light weight, rugged design
  • All wetted parts are made of Ryton, Viton or Kalrez
  • Designed for continuous running
  • Use in the lab or in the field (with optional adapter)
  • CE Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Requisiti elettrici 400 V 50 Hz
Profondità (sistema metrico) 300 mm
Modello MPC 301 Zp, ATEX Cat.2
Peso (sistema metrico) 22.9 kg
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 10°C
Portata 38 L/min.
Frequenza 50 Hz
Overall Height (Metric) 260 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 240 mm
Tipo di pompa Diaphragm Pump
Maximum Pressure <8 mbar
Tensione 400 V