Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Tissue DNA Extraction Kit
For extraction of genomic DNA from animal tissues, swab samples and blood stains
Marca: MP Biomedicals™ 117022400
311.77 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.55000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Descrizione
MPure Tissue DNA Extraction Kit contains everything needed for sample preparation. However, for tough tissues such as cardiac or skeletal muscle, spleen, intestinal or other connective tissue-rich samples, sample preparation using FastPrep™ Instruments and Lysing Matrix Tubes can greatly increase yields as well as shorten processing time.
- Completely automated purification protocol
- Runs in as little as 40 minutes
- Produces nucleic acids that can be used immediately in downstream applications
Specifica
Store at room temperature | |
Magnetic Bead | |
MPure-12 Automated Nucleic Acid Purification System | |
Lysis Buffer 2, 720μL; Binding Buffer 1, 720μL; Magnetic Bead Solution, 800μL; Washing Buffer 1, 1000μL; Washing Buffer 2, 1000μL; Washing Buffer 3, 1000μL; Elution Buffer, 1000μL; Elution Buffer, 1000μL | |
Purify DNA from 100 - 400μL or 10 - 40mg of tissue; 100 - 400μL or one swab or brush for dried swab samples; 100 - 400μL or four discs for dried blood |
Tissue DNA Extraction Kit | |
Animal Tissue, Blood Stain, Swab | |
Tissue DNA Purification | |
48 Preps | |
As little as 40 minutes |
Sicurezza e movimentazione
- MPure Tissue DNA Extraction Kit
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: proteinase, sodium dodecyl sulphate, ethanol, guanidium chloride, polyethylene glycol, propan-2-ol