Learn More
Velp Scientifica™ MSL 25 Digital - Agitatore Magnetico Digitale Per Grandi Volumi
Agitatore magnetico di grande volume (non riscaldante) progettato per fornire le migliori prestazioni per le applicazioni di agitazione di laboratorio ad alta capacità e bassa viscosità nei settori delle scienze biologiche, farmaceutico, biofarmaceutico e nutraceutico.
Marca: Velp Scientifica™ F203A0511
484.33 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21622" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.80000kg
Descrizione
Versatile e affidabile:
- Il motore brushless garantisce un funzionamento continuo per volumi elevati a qualsiasi velocità.
- Il display LCD garantisce un'impostazione accurata della velocità.
- La velocità può essere impostata da 40 a 1500 rpm.
- La tecnologia SpeedServo™ mantiene la velocità costante.
- Funzionamento programmabile grazie al timer integrato.
- Inversione automatica del senso di agitazione.
- Programmi in modalità intermittente per soddisfare i flussi di lavoro desiderati.
- Agita fino a 25 litri di volume (H2O).
Sicurezza garantita:
- Avvio delicato per non danneggiare i campioni.
- Il pannello di controllo è protetto dalle fuoriuscite di liquidi.
- Rivestimento in acciaio inox resistente.
- Funzione di blocco di sicurezza per evitare possibili alterazioni delle condizioni di lavoro.
- Protetto da una garanzia di 3 anni.
Specifica
Da 40 a 1500 rpm | |
Stainless Steel | |
Digital | |
230 V | |
269 x 253 x 71 mm | |
71 mm | |
269 mm | |
253 mm | |
EU (Standard), US and AU (On Request) | |
25 Months | |
Epoxy-painted Metal | |
10 rpm | |
5 sec. to 99 min. 55 sec. |
1 | |
25 L | |
Rectangle | |
9 W | |
2.8 in. | |
10.6 in. | |
10 in. | |
230 V | |
CE Declaration of Conformity | |
Analog | |
MSL 25 Digital | |
5°C to 40°C | |
1.8 kg |