Learn More
Velp Scientifica™ MSL 8 Digital - Agitatore magnetico digitale per grandi volumi
Agitatore magnetico digitale in grado di agitare un volume massimo di 8 litri e dotato di timer, autoreverse e blocco di sicurezza. La soluzione ideale per applicazioni che prevedono l'agitazione di grandi volumi in ambito Life Science e Farmaceutico.
Marca:  Velp Scientifica™ F203A0510
215.57 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21909" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17269749
  • 264.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High-volume magnetic stirrer with digital display to accurately set working conditions
  • Programmable operations with integrated timer and auto-reverse
  • For high-volume preparations, cell and tissue cultures, and buffer preparations
  • SpeedServo™ technology maintains a constant speed
  • Unattended stirring from 1 min to 99 hrs and 59 min
  • Brushless motor provides continuous operation for high volumes at any speed
  • Robust stainless steel top for easy visualization of color changes and particles
Specifica
Specifica
Da 40 a 1500 rpm
Metallica con verniciatura epossidica
Digitale
110/240 V
Agitatore Magnetico
1
8 L
Quadrato
5 W