Learn More
Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent
Produce stable TBDMS derivatives for GC analysis with the Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent.
Marca: Thermo Scientific™ TS-48927
458.40 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Produce stable TBDMS derivatives for GC analysis with the Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent. MTBSTFA derivatizes hydroxyl, carboxyl, thiol and primary and secondary amines with typically >96% yields, and the reaction byproducts are volatile and neutral. TBDMS ethers are 104 times more stable to hydrolysis than the corresponding TMS ethers. Addition of Thermo Scientific™ TBDMCS increases silylation potential.
Additional Product Information:- Derivatives have a high molecular concentration at M-57.
Specifica
GC | |
Da 98 a 100, da 0.1 a 1% | |
10 fiale da 1 ml |
Irritante | |
2 - 8 °C | |
MTBSTFA + 1% TBDMS (N-metil-N-(terz-butildimetilsilil)trifluoroacetammide, terzbutildimetilclorosila |
Sicurezza e movimentazione
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acetamide, N-[(1,1-dimethylethyl)dimethyl silyl]-2,2,2-trifluoro-N-methyl-