Learn More
Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent
Produce stable TBDMS derivatives for GC analysis with the Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent.
181.96€ - 442.90€
Codice del prodotto | Marca | Componenti standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Componenti standard | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11527680
|
Thermo Scientific™
TS-48920 |
MTBSTFA (N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide) |
181.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11597861
|
Thermo Scientific™
TS-48927 |
MTBSTFA + 1% TBDMS (N-metil-N-(terz-butildimetilsilil)trifluoroacetammide, terzbutildimetilclorosila |
442.90€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Produce stable TBDMS derivatives for GC analysis with the Thermo Scientific™ MTBSTFA and MTBSTFA + 1% TBDMCS Silylation Reagent. MTBSTFA derivatizes hydroxyl, carboxyl, thiol and primary and secondary amines with typically >96% yields, and the reaction byproducts are volatile and neutral. TBDMS ethers are 104 times more stable to hydrolysis than the corresponding TMS ethers. Addition of Thermo Scientific™ TBDMCS increases silylation potential.
Additional Product Information:- Derivatives have a high molecular concentration at M-57.
Specifica
GC | |
Irritante | |
2 - 8 °C |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.