Learn More
MTOR Monoclonal Antibody (OTI1G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA805901
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Mammalian target of rapamycin (mTOR) is a serine/threonine kinase that plays a key role in cell growth, cell proliferation, and protein synthesis. mTOR mediates phosphoinositide 3-kinase and Akt/PKB signaling, resulting in phosphorylation of 4EBP1, and initiation of mRNA translation. A second pathway involves regulation of ribosomal S6 kinase, which affects ribosome biogenesis and translation elongation. Mutations affecting the gene results in Smith-Kingsmore syndrome.Specifica
| MTOR | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P42345 | |
| MTOR | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1766-2144 of human MTOR produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI1G4 | |
| Unconjugated | |
| MTOR | |
| FRAP, FRAP1, FRAP2, RAFT1, RAPT1, SKS | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 2475 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.