Learn More
Eppendorf™ Kit retrofit cestello MTP
Designed for use with Eppendorf Rotor A-4-62-MTP
Marca: Eppendorf™ 5810702003
1211.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23292" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.15000kg
Descrizione
- Microtiter plate bucket
- For swing bucket rotor 4 x 250mL
- For 4 microtitre plates or 1 deepwell plate
Specifica
MTP Bucket Retrofit Kit | |
Rotor A-4-62-MTP |