Learn More
Eppendorf™ MTP Flex Centrifuge Bucket
Use these buckets with Eppendorf™ Rotor A-4-81.
875.00€ - 1646.56€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Set retrofit Eppendorf A-4-81-MTP |
---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10799974
|
Eppendorf™
5810742005 |
Set retrofit Eppendorf A-4-81-MTP | 2/conf. |
875.00€
pezzi 2 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10510013
|
Eppendorf™
5810741009 |
Set retrofit Eppendorf A-4-81-MTP | 4/conf. |
1646.56€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- MTP Flex bucket
- Available in packs of two and four
- Compatible with Rotor A-4-81
Specifica
Set retrofit Eppendorf A-4-81-MTP |