Learn More
Nabertherm Muffle furnace with lift door
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
B510
C550
Temperatura (sistema metrico):
100°C to 1100°C
100°C to 1200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Maximum temperature: 1100°C
- Door: Lift door
- Controller: B510
- Tabletop model
- Inner dimensions: 380x490x330 mm
- Outer dimensions: 610x705x660 mm
- Volume: 60 L
- Connected load: 9.8 kW
- Weight: 83 kg
- Minutes to maximum temperature: 160
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE compliant |
| Tipo di unità di controllo | B510 |
| Capacità (sistema metrico) | 60 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 100°C to 1100°C |
| Tipo | Muffle Furnace with Lift Door |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 490 x 380 x 330 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 705 x 610 x 660 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 183 lb. |
| Peso (sistema metrico) | 83 kg |
| Requisiti elettrici | 3-phase |
| Vedi altri risultati |