Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnace With Lift Door, 1100°C
Muffle furnaces are the reliable and long-lasting all-rounders in the laboratory and are ideally suited for a large number of processes in the field of material research and heat treatment.
3750.00€ - 8110.00€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) | 1100°C |
---|---|
Tipo | Furnace |
Stile | Lift Door |
Frequenza | 50/60 Hz |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di unità di controllo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17347849
|
Nabertherm™
L-035H2ANL |
3 L | B510 |
3750.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17357849
|
Nabertherm™
L-035H2ANO |
3 L | C550 |
4500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17327859
|
Nabertherm™
L-055H2ANL |
5 L | B510 |
4510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17337859
|
Nabertherm™
L-055H2ANO |
5 L | C550 |
5260.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17387869
|
Nabertherm™
L-095H2ANL |
9 L | B510 |
5200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17397869
|
Nabertherm™
L-095H2ANO |
9 L | C550 |
5950.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17347889
|
Nabertherm™
L-155H2ANL |
15 L | B510 |
5450.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17357889
|
Nabertherm™
L-155H2ANO |
15 L | C550 |
6200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17307909
|
Nabertherm™
L-245H2ANL |
24 L | B510 |
7360.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17317909
|
Nabertherm™
L-245H2ANO |
24 L | C550 |
8110.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17387909
|
Nabertherm™
L-405H2ANL |
40 L | B510 |
7710.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17397909
|
Nabertherm™
L-405K1ANL |
40 L | C550 |
6700.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Optimal temperature uniformity of +/- 5K with closed fresh air inlet in empty workspace
- Dual shell housing made of textured stainless steel sheets with additional fan cooling for low surface temperature
- Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
- Ceramic heating plates with integral heating elements which are safeguarded and easy to replace
- Adjustable air inlet integrated in door
- Exhaust air outlet in rear wall of furnace
- Solid state relays provide for low-noise operation
- NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
- Defined application within the constraints of the operating instructions
- Very short delivery times for standard furnaces and spare parts
Additional equipment
- Chimney, chimney with fan or catalytic converter
- Over-temperature limit controller with adjustable cutout temperature for thermal protection
- Protective gas connection to purge with non-flammable gases
- Manual or automatic gas supply system
- Port for thermocouple in the rear wall or in the furnace door
- Process control and documentation via VCD software package for monitoring, documentation and control
Specifica
1100°C | |
Furnace | |
Lift Door | |
50/60 Hz |