Learn More
Thermo Scientific™ Multi-cell accessories for GENESYS™ 140/150/180 and BioMate™ 160 Spectrophotometers
Speed up your analysis with high-throughput measurements.
254.00€ - 431.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers |
---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15871148
|
Thermo Scientific™
840-314700 |
4-position Carousel with Long Path Rectangular Cell Holders. Magnetic latch design for easy carousel exchange. | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | Up to 4 Long Pathlength Rectangular Cells (up to 50 mm) |
431.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15856095
|
Thermo Scientific™
840-303600 |
4-position Carousel Base | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers | Up to 4 10 mm Pathlength Cells |
254.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Make the most of every sample. Accessories for Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spectrophotometers are designed to enable you to work smarter, not harder. We offer a wide variety of options to meet your measurment requirements. Cable-free, snap-in design allows for easy exchange of accessories.
Speed up your analysis with high-throughput measurements.Specifica
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers |