Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ M Multi-Channel
PIPETMAN™ M Multi-Channel is a Bluetooth™-enabled electronic pipette that offers accuracy and precision in both standard and repetitive pipetting modes.
1460.00€ - 1620.00€
Specifica
Punte compatibili | Universal |
---|---|
Spaziatura punta regolabile | No |
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Reusable |
Da utilizzare con | Pipette Tip, TRACKMAN™ Connected |
Codice del prodotto | Marca | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Numero di canali | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16328157
|
Gilson™
F81048 |
8 | 0.5 to 10 μL |
1460.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16338157
|
Gilson™
F81049 |
12 | 0.5 to 10 μL |
1620.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16348157
|
Gilson™
F81050 |
8 | 1 to 20 μL |
1460.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16358157
|
Gilson™
F81051 |
12 | 1 to 20 μL |
1620.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16368157
|
Gilson™
F81052 |
8 | 10 to 100 μL |
1460.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16378157
|
Gilson™
F81053 |
12 | 10 to 100 μL |
1620.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16388157
|
Gilson™
F81054 |
8 | 20 to 200 μL |
1460.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16398157
|
Gilson™
F81055 |
12 | 20 to 200 μL |
1620.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16308167
|
Gilson™
F81056 |
8 | 10 to 300 μL |
1460.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16318167
|
Gilson™
F81057 |
12 | 10 to 300 μL |
1620.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16328167
|
Gilson™
F81058 |
8 | 50 to 1200 μL |
1460.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
16338167
|
Gilson™
F81059 |
12 | 50 to 1200 μL |
1620.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Allows accurate and precise pipetting
- The motorized piston allows for high pipetting reproducibility and accuracy in all modes
- Associated with TRACKMAN™ Connected and its PipettePilot™ application, PIPETMAN™ M Connected reduces the risk of human error by transferring verifiable pipetting parameters and commands in the pipette
- Increased functionality
- The intuitive interface has five pipetting modes for a large number of applications: pipette, repetitive, mix, reverse, and custom
- Create and transfer up to 10 custom protocols from PIPETMAN™ M Connected Software into your pipette
- Bluetooth™ connection enables communication with TRACKMAN™ Connected and helps guide you through your protocol telling you where, when, and how much to pipette with real-time interactions
- Simple and comfortable to use
- Aspirate and dispense with one click of the push button and eject tips with ease
- The lightweight and ergonomic design rests comfortably in your hand for maximum pipetting comfort
Specifica
Universal | |
Autoclavable | |
Pipette Tip, TRACKMAN™ Connected | |
Polypropylene | |
Yes | |
Pipette | |
1 Year | |
32.4 cm | |
15 cm | |
5.5 cm | |
Certified Quality |
No | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipetman M | |
Non-sterile | |
Pipette Tips, TRACKMAN™ Connected | |
15.75 in. | |
5.9 in. | |
2.16 in. | |
3.7 V and 420 mAh (1.55 Wh) |