Learn More
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution, H2O matrix, Fisher chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
131.00€ - 178.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Four Components Solution |
---|---|
Concentrazione | 10mg/Kg of each component |
Imballaggio | Bottle |
Tipo | Multi-component Cationic Standard Solution |
Nomi componenti o analita | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12914375
|
Fisher Chemical
CM 1772 |
100 mL | Bottle |
178.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
12924375
|
Fisher Chemical
CM1773 |
250 mL | Bottle | N/A | |||||
12934375
|
Fisher Chemical
CM1774 |
500 mL | Bottle | N/A | |||||
Descrizione
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution containing 4 components; 10mg/kg each of Lithium (Li+), Sodium (Na+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+) for Ion Chromatography H2O matrixSpecifica
Four Components Solution | |
Bottle | |
Lithium, Sodium, Potassium, Calcium | |
Liquid |
10mg/Kg of each component | |
Multi-component Cationic Standard Solution | |
H2O |
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 12 Months. (6 Months after opening).