Learn More
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
216.08€ - 486.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Multi-Element QC-7 Check Standard Solution |
---|---|
Nota nome | Standard Solution |
Formula molecolare | 5% HNO3/tr· F? |
Numero MDL | MFCD00210654 |
Numero UN | UN3264 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11323518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039145.AE |
100 mL |
216.08€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11430221
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039145.AP |
500 mL | N/A | ||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Multi-Element QC-7 Check Standard Solution | |
5% HNO3/tr· F? | |
UN3264 | |
Liquid |
Standard Solution | |
MFCD00210654 | |
Specpure™ |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314
Causes severe skin burns and eye damage.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures