Learn More
Sampling Systems™ Multi Purpose V Spatula
Sampling Systems™ Multi Purpose V Spatula is ideal for surface sampling of powders and core sampling of viscous material like cheese, pastes and gels.
Marca:  Sampling Systems™ 1095S-150
Codice prodotto. 15869211
  • 90.30€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made from high quality 316L stainless steel
  • Polished finish
  • Fully welded, crevice free construction
  • V Shape allows for easy discharge of powders into containers or bags
Specifica
Specifica
Stainless Steel (316L)
230 mm
85 mm
35 mm