Learn More
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Block with Eight Positions (17 x 26 mm)
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
Marca:  Velp Scientifica™ A00000328
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 15865201
  • 76.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Used to perform numerous reactions reducing time and bench space
  • For use with Velp Series 6 Hotplate Stirrers
  • Interchangable with eachother
Specifica
Specifica
17 mm
26 mm
Block
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
8 Positions
26 mm