Learn More
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Block with Eleven Positions (12 x 14 mm)
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
Marca:  Velp Scientifica™ A00000337
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 15855211
  • 73.15€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Used to perform numerous reactions reducing time and bench space
  • For use with Velp Series 6 Hotplate Stirrers
  • Interchangable with eachother
Specifica
Specifica
12 mm
14 mm
Block
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
11 Positions
14 mm