Learn More
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls
The bonded structure of this cleaning cloth ensures high absorbency, while dot-to-dot embossing allows for effective cleaning.
71.05€ - 108.00€
Specifica
Product Type Paper Towel
Materiale Recycled Paper
Colore Blu
Monouso Single-use
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Strato Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Strato Prezzo Quantità e disponibilità  
10024453
Vedere i documenti
ZVG™
11424-00
36 x 22 mm 2-ply
77.65€
2 rotoli
Spedizione stimata: 05-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17863535
Vedere i documenti
ZVG™
11436-12
35 x 37 cm 2-ply
108.00€
2 rotoli
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17823545
Vedere i documenti
ZVG™
11452-12
35 x 37 cm 3-ply
71.05€
1 rotolo
Spedizione stimata: 07-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Can be mounted on the wall or from a floor stand
  • Durable cloths are always ready to thoroughly clean surfaces
  • Suitable for use in industry and craftsmanship, such as machine maintenance
  • Made from 100% recycled material
  • Bonded and highly absorbent
  • Lint-free
  • Point-to-point embossing
  • Roll contains 1000 tear-off sheets
In a novel manufacturing process, the individual layers of the cellulose cloth are bonded together at many points across the entire surface. This creates a unified structure that is highly tear-resistant. This process combines the advantages of a thick wiping cloth (stability) with those of a multi-layered cloth (high absorbency).
Specifica
Specifica
Paper Towel
Recycled Paper
Blu
Single-use
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
ZVG™ Multiclean™ Cleaning Cloth Rolls