Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per l'erogazione di reagenti Multidrop™ Combi, 384 e DW
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10004442 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Long Tubing Set
Tube Dispensing Cassette
Tube Dispensing Cassette, Long
Tubing Set
Quantità:
1 Ea.
10 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10004442
Marca: Thermo Scientific™ 24072670
Edge
Gli accessori per gli erogatori di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART, 384 e DW garantiscono risultati e prestazioni quotidiane eccellenti.
Gli accessori per l'erogazione di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 e DW garantiscono risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti.
Ordering Information:
  • Cat. No. 24070297 and 24070290 include tip combs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tube Dispensing Cassette
Autoclavabile 50 volte a 121 °C, 1 bar, 20 min.
Materiale Puntale: PP; Tubo: Silicone, Silicone Tubing
Volume (sistema metrico) da 5 a 2500 µl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) morto < 7 ml
Diametro (sistema metrico) Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.