Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per l'erogazione di reagenti Multidrop™ Combi, 384 e DW
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Gli accessori per l'erogazione di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 e DW garantiscono risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti.
Ordering Information:
- Cat. No. 24070297 and 24070290 include tip combs
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Dispensing Cassette |
| Autoclavabile | 50 volte a 121°C, 1 bar, 20 min |
| Materiale | Punta: PP; tubazioni: Silicone, Silicone Tubing |
| Volume (sistema metrico) | Da 5 a 2500 µl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW |
| Quantità | 10 Pk. |
| Volume (sistema metrico) morto | ±7 ml |
| Diametro (sistema metrico) | Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.