Learn More
Thermo Scientific™ Accessori per l'erogazione di reagenti Multidrop™ Combi, 384 e DW
Handla allt< titel> ProdukterBeskrivning
Gli accessori per l'erogazione di reagenti Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi, 384 e DW garantiscono risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti.
Informazioni per l'ordine:
I nn. di cat. 24070297 e 24070290 comprendono pettini a punta.
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Tube Dispensing Cassette |
| Autoclavabile | Autoclavabili 50 volte a 121 °C, 1 bar, 20 min |
| Materiale | Puntale in polipropilene, tubo in silicone, Silicone Tubing |
| Volume (sistema metrico) | Da 5 a 2500 µl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multidrop Combi, Multidrop 384, Multidrop DW |
| Quantità | 5 Pk. |
| Volume (sistema metrico) morto | <7 ml |
| Diametro (sistema metrico) | Puntale: 0,5 mm; tubo: 1,3 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.