Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Cassetta di erogazione di puntali in metallo per provette piccole, confezione da 5
Cassetta di erogazione di puntali in plastica per provette piccole; per volumi 0.5-50 µl
Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe
High Version
Long Small Tube Metal Tip
Small Long-tube Cassette
Small Tube Metal Tip
Small Tube Plastic Tip
Product Type:
Priming Vessel
Tube Dispensing Cassette
Tube Holder Assembly
Tube Reagent Filter
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories.
Specifica
Specifica
| Product Type | Tube Dispensing Cassette |
| Autoclavabile | 10 volte a 121 °C, 1 bar, 20 min |
| Descrizione | Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe |
| Materiale | Puntale: Acciaio inox, rubino; Tubo: Silicone, Silicone Tubing |
| Volume (sistema metrico) | da 0.5 a 50 µl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multidrop Combi, Multidrop Micro |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) morto | < 1 ml |
| Diametro (sistema metrico) | Tubo: 0.4 mm; puntale 0.22 mm |