Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories
Codice prodotto. 11580735 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Cassetta di erogazione di puntali in metallo per provette piccole, confezione da 5
Cassetta di erogazione di puntali in plastica per provette piccole; per volumi 0.5-50 µl
Cassetta per erogazione di puntali in plastica per provette piccole e lunghe
High Version
Long Small Tube Metal Tip
Small Long-tube Cassette
Small Tube Metal Tip
Small Tube Plastic Tip
Product Type:
Priming Vessel
Tube Dispensing Cassette
Tube Holder Assembly
Tube Reagent Filter
Quantità:
1 Ea.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 11580735
Marca: Thermo Scientific™ 24073298
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Risultati di erogazione e prestazioni quotidiane eccellenti e garantiti con gli accessori Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi.
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi Accessories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tube Dispensing Cassette
Autoclavabile Autoclavable (10 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Descrizione Long Small Tube Metal Tip
Materiale Stainless Steel Tip, Silicone Tubing
Volume (sistema metrico) 0.5 to 50 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidrop Combi, Multidrop Micro
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) morto <5 mL
Diametro (sistema metrico) Tubing: 0.4 mm; Tip 0.22 mm