Learn More
Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories
Codice prodotto. p-4528677 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
SMART 2 Long Standard, New RFID Tag
SMART 2 Standard, New RFID Tag
SMART+ Long Standard
SMART+ Small Metal Tip
SMART+ Small Plastic Tip
SMART+ Standard
Volume (sistema metrico):
0.5 to 50 μL
5 to 2500 μL
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15387400
Marca: Thermo Scientific™ N15137
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with reagent dispenser accessories.
Guarantee excellent dispensing results and day-to-day performance with Thermo Scientific™ Multidrop™ Combi SMART Reagent Dispenser Accessories.
  • Designed for use with Multidrop Combi SMART+ dispensers
  • Equipped with radio frequency identification (RFID) tags to store lifetime dispensing data and display remaining usage time
  • Available in standard and small tube versions
  • Distinguished from normal cassettes by antenna tags
  • Cat. No. N15133 to N15139 are to be used with the Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
  • Cat. No. 24073292, 24073001, 24073297, 24073002, 24072675, 24072678 and 24072676 are to be used with the Multidrop Combi with SMART option instrument with serial numbers up to 836-2845SM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tube Dispensing Cassette
Autoclavabile Autoclavable (50 times at 121°C, 1 bar, 20 min.)
Descrizione SMART 2 Standard, New RFID Tag
Materiale Polypropylene Tip, Silicone Tubing
Volume (sistema metrico) 5 to 2500 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multidrop Combi with SMART2 option instrument with serial numbers 836-2846SM onwards
Quantità 1 Ea.
Volume (sistema metrico) morto <7 mL
Diametro (sistema metrico) Tubing: 1.3 mm; Tip: 0.5 mm