Learn More
Pipetta monocanale Multipette™ E3
Consente l'erogazione e il pipettaggio di qualsiasi liquido, indipendentemente dalla viscosità, pur mantenendo gli standard più elevati quanto alla precisione dei risultati. La pipetta monocanale Eppendorf™ Multipette™ E3 consente il controllo dell'intero volume, nonché una migliore precisione e riproducibilità riducendo le deformazioni fisiche durante l'uso.
770.00€ - 870.00€
Spezifikation
Tipo di batteria | Ioni di litio |
---|---|
Punte compatibili | Combitips advanced™, qualità Eppendorf™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ |
Da utilizzare con | CombiTip™ |
Numero di canali | 1 |
Tipo | Erogatore per liquidi |
Produktcode | Marke | Include | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Include | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15421920
|
Eppendorf
4987000010 |
Adattatore per ricarica, 2 confezioni assortite Combitips advanced™ |
770.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15461920
|
Eppendorf
4987000371 |
Supporto di ricarica, 2 confezioni assortite Combitips advanced™ |
870.00€
1 set |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Beschreibung
Dispenses and pipets any liquid regardless of viscosity while maintaining the highest standards for accurate results. Eppendorf™ Multipette™ E3 Single Channel Pipet provides full volume control, improved accuracy, and reproducibility while reducing physical strain during use.
Crea un sistema di erogazione versatile che funziona mediante il principio a spostamento positivo ed è, pertanto, in grado di pipettare qualsiasi liquido pur mantenendo gli standard più elevati per quanto riguarda la precisione dei risultati.- Erogazione ad alta velocità con pistone motorizzato
- Riconoscimento automatico dei puntali Combitip™ Advanced™
- Espulsione del puntale con un pulsante
- Volumi compresi tra 1 μl e 50 ml
- Batteria agli ioni di litio
- Display illuminato
Spezifikation
Ioni di litio | |
CombiTip™ | |
Erogatore per liquidi | |
Illuminato a colori |
Combitips advanced™, qualità Eppendorf™, PCR clean, Eppendorf Biopur™ | |
1 | |
Da 1 μl a 50 ml | |
8 |