Learn More
Eppendorf™ Dispenser Multipette™ M4 con supporto
Use this pipette for viscous or foaming solutions and liquids with high vapor pressure through positive displacement principle. Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser with Holder is the perfect instrument for completing long pipetting series.
Marca: Eppendorf™ 4982000012
418.95 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21743" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32400kg
Descrizione
Use this pipette for viscous or foaming solutions and liquids with high vapor pressure through positive displacement principle. Eppendorf™ Multipette™ M4 Dispenser with Holder is the perfect instrument for completing long pipetting series.
- Persino i liquidi viscosi o volatili difficili da pipettare non costituiscono un problema per Multipette M4. I puntali Combitips advanced™ rappresentano il complemento del sistema. Sigillati ermeticamente, offrono un alto livello di sicurezza per la manipolazione di liquidi infettivi, tossici o radioattivi.
- Le modalità di erogazione ripetitive riducono il numero dei movimenti consentendo all'utente di riempire il puntale una volta e di erogare fino a 100 volte senza ricarica
- La funzione di riconoscimento automatico Combitip elimina l'oneroso calcolo dei volumi
- Ampio intervallo di erogazione: da 1 μl a 10 ml
Specifica
CE IVD | |
CombiTip™ | |
Dispenser Multipette M4 con supporto | |
Sì | |
1 ciascuno |
Combitips | |
Multipette™ M4 | |
10 mL | |
Combitips | |
2 anni |