Learn More
Multipurpose alkaline detergent, RBS 35 concentrate, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10002332
Click to view available options
5 L
Used for manual cleaning, soaking and ultrasonic baths. These biodegradable surfactants are alkaline, foaming and insensitive to water hardness.
  • High wetting and emulsifying power
  • No risk of calcareous deposits when diluted in tap water
  • Biodegradable
  • Total rinse
  • Suitable for cleaning glassware, laboratory equipments and for cleaning parts made of glass, stainless steel, injection moulds and production equipment.
  • Typical concentration for use: 2%
Specifica
pH 11.8 (2%)
Quantità 5 L
Imballaggio Polyethyelene bottle
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.