Learn More
Axygen™ MultiRack Empty Rack
MultiRack tip system has been engineered to fit most of the pipettors in the market. It is an interchangeable complete system offered in Bulk, Racked, Filter and Reload packaging styles to meet the variety of needs in the lab setting.
111.30€
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13845
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
16372237
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
MR-R-A
10 μL XT, 200 μL, 200 μL NX, 300 μL
111.30€
pezzi 5
Spedizione stimata: 26-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16382237
Vedere i documenti
Axygen™
MR-R-B
200 μL XT, 200 μL XT, 300 μL XT, 1000 μL XT
111.30€
pezzi 5
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Detectable DNase/RNase/Human DNA/PCR inhibitor free
  • Nonpyrogenic
  • Manufactured in an ISO certified facility in the USA
  • Fully autoclavable
Specifica
Specifica
ISO 13845
Clear
Non-sterile
5/Pk.
Autoclavable
Polyethylene
1/Cs.
5/pk, 1 pk/cs
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Axygen™ MultiRack Empty Rack