Learn More
Merck MultiScreen™ GFB Filter Plates
2755.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Dimensione del poro | 1 μm |
No. of Wells | 96 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10094550
|
Merck
MAFCN0B50 |
TCA Precipitation |
2755.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10771981
|
Merck
MAFBN0B50 |
Enzyme Assays with Precipitation |
2755.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Standard | |
1 μm | |
Non-sterile | |
0.26 cm2 | |
128 x 85.5 x 14.4 mm | |
85.5 mm |
8 x 12 | |
96 | |
50 to 250 μL | |
50/Pk. | |
128 mm | |
14.4 mm |